Kluczowe dokumenty
SAB5701151
Sigma-Aldrich
Anty-CD14
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest antygenem powierzchniowym, który ulega preferencyjnej ekspresji na monocytach/makrofagach. Współpracuje z innymi białkami, pośrednicząc we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharyd bakteryjny. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD14
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)