Kluczowe dokumenty
SAB5701100
Sigma-Aldrich
Anty-NUF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.75 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUF2(83540)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest bardzo podobne do drożdżowego Nuf2, składnika konserwatywnego kompleksu białkowego związanego z centromerem. Drożdżowy Nuf2 znika z centromeru podczas profazy mejotycznej, gdy centromery tracą połączenie z ciałem biegunowym wrzeciona i odgrywa rolę regulacyjną w segregacji chromosomów. Stwierdzono, że kodowane białko jest związane z centromerami mitotycznych komórek HeLa, co sugeruje, że białko to jest funkcjonalnym homologiem drożdżowego Nuf2. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego NUF2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)