Przejdź do
MABC1108
Przeciwciało anty-LAMP-1, klon H4A3
clone H4A3, from mouse
Synonim(y):
Lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
H4A3, monoclonal
Application:
DB, IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H4A3, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgGκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
General description
Glikoproteina błonowa związana z lizosomami 1 (UniProt: P11279; znana również jako LAMP-1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a) jest kodowana przez gen LAMP1 (Gene ID: 3916) u człowieka. LAMP-1 i LAMP-2 to dwa wysoce glikozylowane białka znajdujące się w błonie lizosomalnej. Mogą one stanowić do 50% wszystkich białek obecnych w błonach lizosomalnych. Wiadomo, że utrzymują one zakwaszenie lizosomalne i integralność błony lizosomalnej. Rozległa N-glikozylacja na LAMP-1 i 2 chroni je przed proteolizą lizosomalną. Jednak wyższe poziomy poli-N-acetylolaktozamin na LAMP-1 i 2 zostały skorelowane ze zmniejszonym różnicowaniem komórkowym i zwiększonym potencjałem przerzutowym. LAMP-1 jest jednoprzebiegowym białkiem transmembranowym typu I, które zawiera dużą domenę lumenalną (aa 29-382), domenę transmembranową (aa 383-405) i krótki C-końcowy ogon cytoplazmatyczny (aa 406-417). LAMP-1 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-28), który jest następnie rozszczepiany do postaci dojrzałej. LAMP-1 prezentuje ligandy węglowodanowe selektynom, a także działa jako receptor dla białka wirusa Lassa. Opisano dwie izoformy LAMP-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Tan, K-P., et al. (2016). Cell Death Dis. 7, e2347).
Zaobserwowano ~110 kDa; obliczono 44,88 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ludzkie przylegające komórki krwi obwodowej.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło LAMP-1 w komórkach HeLa i A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła LAMP-1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Furuta, K., et. al. (2001). Am J Pathol. 159(2):449-55).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LAMP-1 w zastosowaniach Western Blotting (Mane, S.M., et. al. (1989). Arch Biochem Biophys. 268(1):360-78).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła LAMP-1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Starr, T., et. al. (2011). Cell Host Microbe. 11(1):33-45).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła LAMP-1 w aplikacjach Dot Blot (Arruda, L.B., et. al. (2006). J Immunol. 177(4):2265-75).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło LAMP-1 w skrawkach tkanek ludzkiej nerki i ludzkiej trzustki.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała LAMP-1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Mane, S.M., et. al. (1989). Arch Biochem Biophys. 268(1):360-78).
Anti-LAMP-1, klon H4A3, nr kat. MABC1108, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa glikoproteinę błonową związaną z lizosomami 1 (LAMP-1) i zostało przetestowane do stosowania w dot blot, immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon H4A3 wykrywa glikoproteinę błonową związaną z lizosomami 1 (LAMP-1) w ludzkich komórkach.
Physical form
Protein G purified
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LAMP-1 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB2971AMAB91168AMAB91170
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
Gene Information
human ... LAMP1(3916)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
H4A3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CL3482, monoclonal
clone
CL3484, monoclonal