Kluczowe dokumenty
SAB5701031
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSS2(55902)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym cytozolowy, który katalizuje aktywację octanu do wykorzystania w syntezie lipidów i wytwarzaniu energii. Białko działa jako monomer i wytwarza acetylo-CoA z octanu w reakcji wymagającej ATP. Ekspresja tego genu jest regulowana przez białka wiążące sterolowe elementy regulatorowe, czynniki transkrypcyjne, które aktywują geny wymagane do syntezy cholesterolu i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ACSS2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)