Kluczowe dokumenty
SAB5701016
Sigma-Aldrich
Anty-HSP47/SERPINH1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINH1(871)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny serpin - inhibitorów proteaz serynowych. Kodowane białko jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i odgrywa rolę w biosyntezie kolagenu jako molekularny chaperon specyficzny dla kolagenu. Autoprzeciwciała przeciwko kodowanemu białku wykryto u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ekspresja tego genu może być markerem raka, a polimorfizmy nukleotydów w tym genie mogą być związane z przedwczesnym porodem spowodowanym przedwczesnym pęknięciem błon płodowych. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu, a pseudogen tego genu znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 9. [dostarczone przez RefSeq, maj 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HSP47/SERPINH1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)