Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701003
Sigma-Aldrich
Anty-MITF
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MITF(4286)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który zawiera zarówno podstawowe cechy strukturalne helisa-pętla-helisa, jak i suwak leucynowy. Reguluje różnicowanie i rozwój melanocytów nabłonka barwnikowego siatkówki, a także odpowiada za specyficzną dla komórek barwnikowych transkrypcję genów enzymów melanogenezy. Heterozygotyczne mutacje w tym genie powodują zespoły słuchowo-pigmentowe, takie jak zespół Waardenburga typu 2 i zespół Tietza. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MITF
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)