Kluczowe dokumenty
SAB5700989
Sigma-Aldrich
Anty-ALDH2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.65 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH2(217)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Dehydrogenaza aldehydowa jest drugim enzymem głównego szlaku oksydacyjnego metabolizmu alkoholu. Dwie główne izoformy wątrobowe dehydrogenazy aldehydowej, cytozolowe i mitochondrialne, można rozróżnić na podstawie ich ruchliwości elektroforetycznej, właściwości kinetycznych i lokalizacji subkomórkowych. Większość osób rasy kaukaskiej posiada dwa główne izozymy, podczas gdy około 50% wschodnich Azjatów posiada izozym cytozolowy, ale nie mitochondrialny. Znacznie wyższa częstotliwość ostrego zatrucia alkoholem wśród wschodnich Azjatów niż wśród osób rasy kaukaskiej może być związana z brakiem katalitycznie aktywnej formy izozymu mitochondrialnego. Zwiększona ekspozycja na aldehyd octowy u osób z nieaktywną katalitycznie formą może również wiązać się z większą podatnością na wiele rodzajów raka. Gen ten koduje izoformę mitochondrialną, która ma niskie Km dla aldehydów octowych i jest zlokalizowana w macierzy mitochondrialnej. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.[dostarczone przez RefSeq, listopad 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ALDH2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)