Kluczowe dokumenty
SAB5700966
Sigma-Aldrich
Anty-HLA-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105)
Opis ogólny
HLA-A należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta-2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki klasy I odgrywają centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące ze światła retikulum endoplazmatycznego. Są one wyrażane w prawie wszystkich komórkach. Łańcuch ciężki ma około 45 kDa, a jego gen zawiera 8 eksonów. Ekson 1 koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują domeny alfa1 i alfa2, które wiążą peptyd, ekson 4 koduje domenę alfa3, ekson 5 koduje region transbłonowy, a eksony 6 i 7 kodują ogon cytoplazmatyczny. Polimorfizmy w obrębie eksonu 2 i eksonu 3 są odpowiedzialne za specyficzność wiązania peptydu każdej cząsteczki klasy pierwszej. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepów szpiku kostnego i nerek. Opisano setki alleli HLA-A. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HLA-A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)