Merck
SAB5700933
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 (AQP4) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.96 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP4(361)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the aquaporin family of intrinsic membrane proteins that function as water-selective channels in the plasma membranes of many cells. This protein is the predominant aquaporin found in brain and has an important role in brain water homeostasis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. A recent study provided evidence for translational readthrough in this gene and expression of an additional C-terminally extended isoform via the use of an alternative in-frame translation termination codon. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Aquaporin-4 (Aquaporin-4 (AQP4))
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1