Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700909
Sigma-Aldrich
Anty-HK1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
stężenie
1.97 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK1(3098)
Opis ogólny
Heksokinazy fosforylują glukozę w celu wytworzenia glukozo-6-fosforanu, co jest pierwszym krokiem w większości szlaków metabolizmu glukozy. Gen ten koduje wszechobecną formę heksokinazy, która lokalizuje się w zewnętrznej błonie mitochondriów. Mutacje w tym genie są związane z niedokrwistością hemolityczną spowodowaną niedoborem heksokinazy. Alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma wariantami transkryptu, które kodują różne izoformy, z których niektóre są specyficzne dla tkanki.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-300 ludzkiego HK1 (NP_000179.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)