Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700866
Sigma-Aldrich
Anty-MSP/MST1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.43 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSP/MST1(4485)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera cztery domeny kringle i domenę proteazy serynowej, podobną do tej występującej w wątrobowym czynniku wzrostu. Pomimo obecności domeny proteazy serynowej, kodowane białko może nie mieć żadnej aktywności proteolitycznej. Receptorem dla tego białka jest kinaza tyrozynowa RON, która po aktywacji stymuluje ruchliwość rzęskową komórek nabłonka rzęskowego płuc. Białko to jest wydzielane i rozszczepiane, tworząc łańcuch alfa i łańcuch beta połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MSP/MST1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)