Kluczowe dokumenty
SAB5700776
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-P70S6K produkowane u królików
Synonim(y):
P70 S6K, PS6K, RPS6KB1, S6K, S6K-beta-1, S6K1, STK14A, p70 S6KA, p70(S6K)-alfa, p70-S6K, p70-alfa, p70S6KA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51
52
56
59
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.01 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KB1(6198)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny rybosomalnej kinazy S6 kinaz serynowo-treoninowych. Kodowane białko odpowiada na sygnalizację mTOR (mammalian target of rapamycin) w celu promowania syntezy białek, wzrostu komórek i proliferacji komórek. Aktywność tego genu została powiązana z ludzkim rakiem. Zaobserwowano alternatywne warianty transkryptu. Zastosowanie alternatywnych miejsc startu translacji skutkuje izoformami z dłuższymi lub krótszymi N-końcami, które mogą różnić się lokalizacją subkomórkową. Istnieją dwa pseudogeny dla tego genu na chromosomie 17.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-352 ludzkiego P70 S6K (NP_003152.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)