Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700773
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EIF4Eprodukowane u królików
Synonim(y):
AUTS19, CBP, EIF4E, EIF4E1, EIF4EL1, EIF4F, eIF-4E
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25
27
28
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.85 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4E(1977)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4F, który rozpoznaje strukturę czapeczki 7-metyloguanozyny na końcu 5′ informacyjnego RNA. Kodowane białko pomaga w inicjacji translacji poprzez rekrutację rybosomów do struktury czapeczki 5′. Asocjacja tego białka z kompleksem 4F jest etapem ograniczającym szybkość inicjacji translacji. Gen ten działa jako protoonkogen, a jego ekspresja i aktywacja jest związana z transformacją i nowotworzeniem. Kilka pseudogenów tego genu znajduje się na innych chromosomach. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego EIF4E (NP_001959.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)