Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700771
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LKB1produkowane u królików
Synonim(y):
LKB1, PJS, STK11, hLKB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45
48
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
3.08 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK11(6794)
Opis ogólny
Ten gen, który koduje członka rodziny kinaz serynowo-treoninowych, reguluje polaryzację komórek i działa jako supresor nowotworów. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Peutza-Jeghersa, autosomalnym dominującym zaburzeniem charakteryzującym się wzrostem polipów w przewodzie pokarmowym, plamami pigmentowymi na skórze i ustach oraz innymi nowotworami. Zaobserwowano alternatywne warianty transkrypcyjne tego genu, ale nie zostały one dokładnie scharakteryzowane.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 134-433 ludzkiego LKB1 (NP_000446.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)