Kluczowe dokumenty
SAB5700738
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw osteopontyniewytwarzane u królika
Synonim(y):
BNSP, BSPI, ETA-1, OPN, Osteopontyna, SPP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
33
35
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.05 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPP1(6696)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen bierze udział w przyłączaniu osteoklastów do zmineralizowanej macierzy kostnej. Kodowane białko jest wydzielane i wiąże hydroksyapatyt z wysokim powinowactwem. Receptor witronektyny osteoklastów znajduje się w błonie komórkowej i może być zaangażowany w wiązanie z tym białkiem. Białko to jest również cytokiną, która zwiększa ekspresję interferonu-gamma i interleukiny-12. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 106-205 ludzkiej osteopontyny (NP_001035147.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)