Merck
SAB5700736
Sigma-Aldrich
Anti-MIF antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GIF, GLIF, MIF, MMIF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.87 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MIF(4282)
Opis ogólny
This gene encodes a lymphokine involved in cell-mediated immunity, immunoregulation, and inflammation. It plays a role in the regulation of macrophage function in host defense through the suppression of anti-inflammatory effects of glucocorticoids. This lymphokine and the JAB1 protein form a complex in the cytosol near the peripheral plasma membrane, which may indicate an additional role in integrin signaling pathways.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human MIF (NP_002406.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1