Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700674
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HSP90AB1produkowane u królików
Synonim(y):
D6S182, HSP84, HSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB, Hsp90 beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.45 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90AB1(3326)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek szoku cieplnego 90; białka te są zaangażowane w transdukcję sygnału, fałdowanie i degradację białek oraz ewolucję morfologiczną. Gen ten koduje konstytutywną formę cytozolowego białka szoku cieplnego 90 kDa i uważa się, że odgrywa rolę w apoptozie i zapaleniu żołądka. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny zostały zidentyfikowane na wielu chromosomach.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-300 ludzkiego HSP90AB1 (NP_031381.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)