Kluczowe dokumenty
SAB5700606
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SIRT1produkowane u królików
Synonim(y):
SIR2, SIR2L1, SIR2alfa, SIRT1, sirtuina 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61
81
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.40 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT1(23411)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek sirtuin, homologów drożdżowego białka Sir2. Członkowie rodziny sirtuin charakteryzują się domeną rdzeniową sirtuiny i są pogrupowani w cztery klasy. Funkcje ludzkich sirtuin nie zostały jeszcze określone; wiadomo jednak, że białka sirtuin drożdży regulują epigenetyczne wyciszanie genów i hamują rekombinację rDNA. Badania sugerują, że ludzkie sirtuiny mogą funkcjonować jako wewnątrzkomórkowe białka regulatorowe z aktywnością mono-ADP-rybozylotransferazy. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy I rodziny sirtuin. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego SIRT1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)