Kluczowe dokumenty
SAB5700411
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-PDGFRA-Y849wytwarzane u królika
Synonim(y):
CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, PDGFRA, RHEPDGFRA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
122
24
82
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.21 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr849)
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor kinazy tyrozynowej na powierzchni komórki dla członków rodziny płytkowego czynnika wzrostu. Te czynniki wzrostu są mitogenami dla komórek pochodzenia mezenchymalnego. Tożsamość czynnika wzrostu związanego z monomerem receptora określa, czy funkcjonalny receptor jest homodimerem, czy heterodimerem, składającym się zarówno z polipeptydów alfa, jak i beta receptora płytkowego czynnika wzrostu. Badania sugerują, że gen ten odgrywa rolę w rozwoju narządów, gojeniu się ran i progresji nowotworów. Mutacje w tym genie są związane z idiopatycznym zespołem hipereozynofilowym, somatycznymi i rodzinnymi guzami podścieliskowymi przewodu pokarmowego oraz różnymi innymi nowotworami.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y849 ludzkiego PDGFRA (NP_006197.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)