Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700362
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Stat3-S727wytwarzane u królika
Synonim(y):
ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES, STAT3, Stat3
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83
87
88
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.51 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer727)
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to jest aktywowane poprzez fosforylację w odpowiedzi na różne cytokiny i czynniki wzrostu, w tym IFN, EGF, IL5, IL6, HGF, LIF i BMP2. Białko to pośredniczy w ekspresji różnych genów w odpowiedzi na bodźce komórkowe, a tym samym odgrywa kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak wzrost komórek i apoptoza. Wykazano, że mała GTPaza Rac1 wiąże i reguluje aktywność tego białka. Białko PIAS3 jest specyficznym inhibitorem tego białka. Mutacje w tym genie są związane z wieloukładową chorobą autoimmunologiczną o początku w wieku dziecięcym i zespołem hiper-immunoglobuliny E. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S727 ludzkiego Stat3 (NP_644805.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)