Key Documents
SAB5700353
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GAP43-S41 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
B-50, GAP43, PP46
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
28
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.79mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer41)
informacje o genach
human ... GAP43(2596)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene has been termed a ′growth′ or ′plasticity′ protein because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and axonal regeneration. This protein is considered a crucial component of an effective regenerative response in the nervous system. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S41 of human GAP43
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1