Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700239
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-XIAPprodukowane u królików
Synonim(y):
API3, BIRC4, IAP-3, ILP1, MIHA, XIAP, XLP2, hIAP-3, hIAP3
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.39 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XIAP(331)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek supresorowych apoptozy. Członkowie tej rodziny dzielą konserwatywny motyw określany jako baculovirus IAP repeat, który jest niezbędny dla ich funkcji antyapoptotycznej. Białko to działa poprzez wiązanie się z czynnikami TRAF1 i TRAF2 związanymi z receptorem czynnika martwicy nowotworów i hamuje apoptozę indukowaną przez menadion, silny induktor wolnych rodników i enzym konwertujący interleukinę 1-beta. Białko to hamuje również co najmniej dwóch członków rodziny kaspaz proteaz śmierci komórkowej, kaspazę-3 i kaspazę-7. Mutacje w tym genie są przyczyną zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 2 i 11.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-200 ludzkiego XIAP (NP_001158.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)