Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700222
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SIRT3produkowane u królików
Synonim(y):
SIR2L3, SIRT3, sirtuina 3
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28
43
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
4.02 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek sirtuin, homologów drożdżowego białka Sir2. Członkowie rodziny sirtuin charakteryzują się domeną rdzeniową sirtuiny i są pogrupowani w cztery klasy. Funkcje ludzkich sirtuin nie zostały jeszcze określone; wiadomo jednak, że białka sirtuin drożdży regulują epigenetyczne wyciszanie genów i hamują rekombinację rDNA. Badania sugerują, że ludzkie sirtuiny mogą funkcjonować jako wewnątrzkomórkowe białka regulatorowe z aktywnością mono-ADP-rybozylotransferazy. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy I rodziny sirtuin. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują różne białka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300 do C-końca ludzkiego SIRT3 (NP_036371.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)