Kluczowe dokumenty
SAB5700218
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CDK8produkowane u królików
Synonim(y):
CDK8, K35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
4.97 mg/ml
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK8(1024)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych zależnych od cyklin (CDK). Wiadomo, że członkowie rodziny CDK są ważnymi regulatorami progresji cyklu komórkowego. Ta kinaza i jej podjednostka regulatorowa, cyklina C, są składnikami transkrypcyjnego kompleksu regulatorowego Mediator, zaangażowanego zarówno w aktywację transkrypcji, jak i represję poprzez fosforylację domeny karboksy-końcowej największej podjednostki polimerazy RNA II. Kinaza ta reguluje transkrypcję poprzez celowanie w podjednostki kinazy zależnej od cyklin 7 ogólnego czynnika inicjacji transkrypcji IIH, zapewniając w ten sposób połączenie między kompleksem Mediator a podstawową maszynerią transkrypcyjną. Zidentyfikowano wiele pseudogenów tego genu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 365-464 ludzkiego CDK8 (NP_001251.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)