Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700132
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CHCHD2produkowane u królików
Synonim(y):
C7orf17, CHCHD2, MNRR1, NS2TP, PARK22
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.02 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHCHD2(51142)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do klasy eukariotycznych białek CX(9)C charakteryzujących się czterema resztami cysteiny oddalonymi od siebie o dziesięć aminokwasów. Reszty te tworzą wiązania dwusiarczkowe, które definiują fałd CHCH. W odpowiedzi na stres białko przemieszcza się z mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej do jądra, gdzie wiąże się z wysoce konserwowanym 13-nukleotydowym elementem reagującym na tlen w promotorze oksydazy cytochromowej 4I2, podjednostki końcowego enzymu łańcucha transportu elektronów. W połączeniu z białkiem J wiążącym sekwencję sygnałową rekombinacji, wiązanie tego białka aktywuje element reagujący na tlen przy czteroprocentowym stężeniu tlenu. Ponadto wykazano, że białko to jest negatywnym regulatorem apoptozy, w której pośredniczą mitochondria. W odpowiedzi na bodźce apoptotyczne, mitochondrialne poziomy tego białka zmniejszają się, umożliwiając białku X związanemu z BCL2 oligomeryzację i aktywację kaskady kaspaz. Pseudogeny tego genu znajdują się na wielu chromosomach. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 75-145 ludzkiego CHCHD2 (NP_057223.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)