Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700125
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-XPAwytwarzane u królika
Synonim(y):
XP1, XPA, XPAC
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.02 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XPA(7507)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko palca cynkowego zaangażowane w naprawę wycięcia DNA. Kodowane białko jest częścią kompleksu NER (nucleotide excision repair), który jest odpowiedzialny za naprawę fotoproduktów indukowanych promieniowaniem UV i adduktów DNA indukowanych przez chemiczne czynniki rakotwórcze. Mutacje w tym genie są związane z grupą komplementacyjną A kserodermii barwnikowej. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-273 ludzkiego XPA (NP_000371.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)