Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-1-37, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-1-37, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
Not specified
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP8(841)
General description
Kaspaza-8 jest białkiem o masie 55 kDa, które wiąże się z domeną efektorową śmierci (DED) FADD poprzez analogiczną domenę DED obecną w proformie kaspazy-8. Rekrutacja kaspazy-8 do receptora Fas skutkuje oligomeryzacją białka kaspazy-8, co prowadzi do jego autoaktywacji poprzez samolikwidację. Aktywna kaspaza-8 następnie proteolitycznie aktywuje inne kaspazy, w tym kaspazę-9, co prowadzi do śmierci komórki.
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko kaspazy-8 pełnej długości
Application
Western blot: 1:100 - 1:1000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj kaspazę 8 za pomocą tego przeciwciała przeciw kaspazie 8, klon 1-1-37 zatwierdzony do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Research Sub Category
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Wysoce specyficzne dla kaspazy 8 i nie wykazuje reakcji krzyżowej z innymi członkami rodziny kaspaz. To przeciwciało rozpoznaje pełną długość 55 kDa kaspazy 8 na western blotach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina przez białko A. Płyn w PBS, pH 7,6, z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-573; 04-574
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c