Kluczowe dokumenty
SAB5700068
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FKBP2wytwarzane u królika
Synonim(y):
FKBP-13, FKBP2, PPIaza
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
4.79 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP2(2286)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących fałdowanie i transport białek. To kodowane białko jest izomerazą cis-trans prolylu, która wiąże leki immunosupresyjne FK506 i rapamycynę. Uważa się, że funkcjonuje jako przyzwoitka ER i może również działać jako składnik rusztowań cytoszkieletu błonowego. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 22-142 ludzkiego FKBP2 (NP_004461.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)