Kluczowe dokumenty
SAB5700062
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ATG5produkowane u królików
Synonim(y):
APG5, APG5-LIKE, APG5L, ASP, ATG5, hAPG5
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
32
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.85mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG5(9474)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, w połączeniu z białkiem autofagii 12, funkcjonuje jako enzym aktywujący podobny do E1 w ubikwityno-podobnym systemie koniugacyjnym. Kodowane białko jest zaangażowane w kilka procesów komórkowych, w tym tworzenie pęcherzyków autofagicznych, kontrolę jakości mitochondriów po uszkodzeniu oksydacyjnym, negatywną regulację wrodzonej przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej, rozwój i proliferację limfocytów, prezentację antygenu MHC II, różnicowanie adipocytów i apoptozę. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy białka.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-275 ludzkiego ATG5 (NP_004840.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)