Kluczowe dokumenty
SAB5600065
Sigma-Aldrich
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit monoclonal, RM253
Synonim(y):
alpha-Actin-2, human alpha smooth muscle Actin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-ACTA2 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM253, purified immunoglobulin
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM253, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunoblotting: 1:1000-1:2500
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA2(59)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzką i mysią alfa-aktyną mięśni gładkich (alfa-aktyna-2). To przeciwciało może również reagować z bydlęcą lub szczurzą alfa-aktyną mięśni gładkich, jak przewiduje homologia immunogenu
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiej aktyny alfa mięśni gładkich
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)