Kluczowe dokumenty
SAB5500145
Sigma-Aldrich
Anti-MSH6 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP93, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1640,00 zł
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP93, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
dog, mouse, rabbit, bovine
metody
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSH6(2956)
Opis ogólny
Defekty w MSH6 są przyczyną dziedzicznego raka jelita grubego bez polipowatości (HNPCC) (zespół Lyncha). HNPCC jest autosomalną, dziedziczoną dominująco chorobą związaną ze znacznym wzrostem podatności na raka. Charakteryzuje się rodzinną predyspozycją do wczesnego wystąpienia raka jelita grubego (crc) i pozajelitowych nowotworów przewodu pokarmowego, układu moczowego i żeńskich narządów rozrodczych. HNPCC jest najczęstszą formą dziedzicznego raka jelita grubego w świecie zachodnim. MSH6 ma kluczowe znaczenie dla naprawy niedopasowanego DNA.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego białka MSH6.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)