Key Documents
SAB5500127
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 20 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP33, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP33, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, rat, dog
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT20(54474)
Opis ogólny
Keratin 20 / cytokeratin20 (CK20) is a Type-I keratin which is primarily expressed in gastric and intestinal epithelium, urothelium, and Merkel-cells. CK20 is expressed in adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas and bile system, mucinous ovarian tumors, transitional-cell and Merkel-cell carcinomas. CK20 is negative in squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the breast, lung, and endometrium, non-mucinous tumors of the ovary, and small cell carcinomas.
Immunogen
Synthetic peptide from C-terminus of human cytokeratin 20.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2