Kluczowe dokumenty
SAB5300519
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH1A1 antibody produced in mouse
clone 5A11, ascites fluid
Synonim(y):
ALDC, ALDH1, ALDH11, PUMB1, RALDH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A11, monoclonal
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1A1(216)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ALDH1A1 wyrażony w E.coli.
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko ALDH1A1
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Milagros Pereira Luppi et al.
Cell reports, 37(6), 109975-109975 (2021-11-11)
Dopamine (DA) neurons in the ventral tier of the substantia nigra pars compacta (SNc) degenerate prominently in Parkinson's disease, while those in the dorsal tier are relatively spared. Defining the molecular, functional, and developmental characteristics of each SNc tier is