Kluczowe dokumenty
SAB5300407
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 1G11
Synonim(y):
BHLHB1, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17, bHLHe19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 1G11, ascites fluid
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLIG2(10215)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego OLIG2 wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko OLIG2
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Qu et al.
Neural regeneration research, 18(8), 1750-1756 (2023-02-09)
Piezo1 is a mechanically-gated calcium channel. Recent studies have shown that Piezo1, a mechanically-gated calcium channel, can attenuate both psychosine- and lipopolysaccharide-induced demyelination. Because oligodendrocyte damage and demyelination occur in intracerebral hemorrhage, in this study, we investigated the role of
Jianghong Man et al.
Cell stem cell, 22(1), 104-118 (2017-12-05)
Tumor hypoxia is associated with poor patient survival and is a characteristic of glioblastoma. Notch signaling is implicated in maintaining glioma stem-like cells (GSCs) within the hypoxic niche, although the molecular mechanisms linking hypoxia to Notch activation have not been