Kluczowe dokumenty
SAB5300249
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MLH1 antibody produced in mouse
clone 4C9C7, ascites fluid
Synonim(y):
COCA2, FCC2, HNPCC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C9C7, monoclonal
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MLH1(4292)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment MLH1 (aa381-483) wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko MLH1
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Tanyi et al.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 40(11), 1445-1452 (2014-08-12)
Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer is an inherited disease with deleterious germline mutations in the DNA mismatch repair genes causing the development of colon cancer and other malignancies. This is the first study in Hungary screening the population of our colorectal
Michael S Landau et al.
Human pathology, 45(8), 1704-1712 (2014-06-09)
Reduced CDX2 and cytokeratin 20 (CK20) expression in colorectal carcinoma with BRAF mutation and high-level microsatellite instability (MSI-H) has been well documented. The immunophenotype of BRAF-mutated microsatellite stable (MSS) colorectal carcinoma has not been reported. We analyzed 205 colorectal carcinomas
Raul Alvarado-Bachmann et al.
Molecular medicine reports, 10(2), 1003-1006 (2014-05-27)
Knowledge of the molecular biology of primary colorectal cancer (CRC) has improved in recent years, and one reason for this is the identification of microsatellite instability (MSI), which occurs in up to 15% of sporadic CRC. However, less is known
Kimberly C Wiegand et al.
Human pathology, 45(6), 1258-1268 (2014-04-29)
ARID1A/BAF250a has been recently implicated as a tumor suppressor in gastric cancer. We sought to clarify the clinical significance of BAF250a/ARID1A in relation to other clinical parameters and relevant biomarkers in gastric carcinoma. Cases from 2 separate cohorts of patients
Koah R Vierkoetter et al.
Gynecologic oncology, 135(1), 81-84 (2014-08-06)
Patients with Lynch Syndrome are at an increased risk for a variety of malignancies, including ovarian cancer. Ovarian cancers associated with Lynch Syndrome are predominantly clear cell or endometrioid in histology. Lynch Syndrome is characterized by germline mutations in mismatch