SAB5300225
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PI3K, p110-alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
124 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Immunogen
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko PIK3CA
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)