Kluczowe dokumenty
SAB5201536
Sigma-Aldrich
Monoklonalna anty-Qki(Pan)
clone S147-6, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Trzeszczenie antybiałkowe, Zawierające domenę anty-KH
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S147-6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 36-38 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QKI(9444)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 1-341 (pełnej długości) ludzkiego QKI-5. Mysz: 100% identyczności (341/341 aminokwasów identycznych). Szczur: 99% identyczności (339/341 aminokwasów identycznych) >90% identyczności z QKI-6, QKI-7 i QKI-7b.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Zhou et al.
The Journal of clinical investigation, 130(5), 2220-2236 (2020-03-24)
Lipid-rich myelin forms electrically insulating, axon-wrapping multilayers that are essential for neural function, and mature myelin is traditionally considered metabolically inert. Surprisingly, we discovered that mature myelin lipids undergo rapid turnover, and quaking (Qki) is a major regulator of myelin
Xin Zhou et al.
eLife, 10 (2021-05-05)
Myelination depends on timely, precise control of oligodendrocyte differentiation and myelinogenesis. Cholesterol is the most abundant component of myelin and essential for myelin membrane assembly in the central nervous system. However, the underlying mechanisms of precise control of cholesterol biosynthesis