Kluczowe dokumenty
SAB5200921
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Notch1- Percp
clone S253-32, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Motch, Anty-neurogennylocus homolog białka notch, Anty-neurogennylocus notch homolog białka 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S253-32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt >270, ~120 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Notch1(18128)
Opis ogólny
Gen NOTCH1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.3. U myszy Notch1 ulega silnej ekspresji w niedojrzałych neuronach hipokampa. Notch1 jest zlokalizowany w komórkach nabłonka nerek i podocytach metanefryny.
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 20-216 (zewnątrzkomórkowy N-terminus, domeny podobne do EGF 1-5) mysiego Notch1
Działania biochem./fizjol.
Szlak sygnałowy Notch reguluje różnicowanie, proliferację i apoptozę komórek śródbłonka i jest niezbędny do rozwoju, utrzymania i przebudowy układu naczyniowego. Szlak sygnałowy Notch jest zaangażowany w rozwój i postęp chorób sercowo-naczyniowych. Funkcja Notch1 jest dominująca w rozwijającej się nerce w porównaniu do dojrzałego narządu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Postnatal dysregulation of Notch signal disrupts dendrite development of adult-born neurons in the hippocampus and contributes to memory impairment.
Ding X F, et al.
Scientific Reports, 6, 25780-25780 (2016)
Phospholipase Cγ1 Mediates Intima Formation Through Akt?Notch1 Signaling Independent of the Phospholipase Activity.
Jiang D, et al.
Journal of the American Heart Association, 6(7), e005537-e005537 (2017)
Evolutionary significance of intra-genome duplications on human chromosomes.
Endo T, et al.
Gene, 205(1), 19-27 (1997)
Autophagy is involved in mouse kidney development and podocyte differentiation regulated by Notch signalling.
Zhang C, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 21(7), 1315-1328 (2017)
Simvastatin enhances bone marrow stromal cell differentiation into endothelial cells via notch signaling pathway
Xu J, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 296(3), C535-C543 (2009)