Kluczowe dokumenty
SAB5200312
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Vglut3
clone S34-34, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-FDNA25, Anty-SLC17A8, Anty-VGLUT3, Anty-pęcherzykowytransporter glutaminianu 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S34-34, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 65 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Wykrywa ~65 kDa.
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 546-588 (cytoplazmatyczny C-koniec) szczurzego VGlut3
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of TPBG-Expressing Amacrine Cells in DAT-tdTomato Mouse.
Huang, et al.
investigate opthalmology and visual science, 63, 13-13 (2022)
Dongchang Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 2865-2865 (2018-07-22)
Induced neural stem cells (iNSCs) reprogrammed from somatic cells have great potentials in cell replacement therapies and in vitro modeling of neural diseases. Direct conversion of fibroblasts into iNSCs has been shown to depend on a couple of key neural
Dongchang Xiao et al.
Science advances, 6(22), eaaz5858-eaaz5858 (2020-06-12)
Neural organoids provide a powerful tool for investigating neural development, modeling neural diseases, screening drugs, and developing cell-based therapies. Somatic cells have previously been reprogrammed by transcription factors (TFs) into sensory ganglion (SG) neurons but not SG organoids. We identify