SAB5200240
Monoklonalny anty-Vacht
clone S6-38, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-MGC12716,, Anty-Slc18a3, Anty-pęcherzykowytransporter acetylocholiny
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S6-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Slc18A3(6572)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)