Kluczowe dokumenty
SAB5200080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITPR1 antibody produced in mouse
clone S24-18, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-IP3 Receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S24-18, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 300 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Receptor 1,4,5-trifosforanu inozytolu, typ 1 (ITPR1) ulega wysokiej ekspresji w mózgu szczura i jest również widoczny w sercu. Posiada domenę wiążącą trifosforan inozytolu, region tworzący kanał i region regulatorowy. ITPR1 składa się z 2749 aminokwasów. Identyfikator genu dla tego białka to 25262.
Specyficzność
Wykrywa ~300 kDa. Nie rozpoznaje IP3R typu 2 lub typu 3.
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 2680-2749 (cytoplazmatyczny koniec karboksylowy) szczurzego receptora 1,4,5-trifosforanu inozytolu typu 1 IP3R, Itpr1
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ITPR1 wyprodukowane u myszy zostało użyte do Western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Receptor 1,4,5-trójfosforanu inozytolu, typ 1 (ITPR1) bierze udział w sygnalizacji Ca2+ po związaniu ze swoim ligandem, 1,4,5-trójfosforanem inozytolu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calcium signalling from the type I inositol 1,4,5-trisphosphate receptor is required at early phase of liver regeneration.
Oliveira AG
Liver International : Official Journal of the International Association For the Study of the Liver, 35(4), 1162-1171 (2015)
Yi Sun et al.
The Biochemical journal, 449(1), 39-49 (2012-09-27)
Binding of IP3 (inositol 1,4,5-trisphosphate) to the IP3-binding core (residues 224-604) of IP3Rs (IP3 receptors) initiates opening of these ubiquitous intracellular Ca2+ channels. The mechanisms are unresolved, but require conformational changes to pass through the suppressor domain (residues 1-223). A
Krishna P Subedi et al.
Cellular & molecular biology letters, 17(1), 124-135 (2011-12-31)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 (IP(3)R1) is already known to be highly expressed in the brain, and is found in many other tissues, including the atrium of the heart. Although the complete primary structure of IP(3)R1 in the rat brain
Hong Wang et al.
Toxicology, 333, 137-146 (2015-04-30)
Previous studies have shown that cytosolic Ca(2+) ([Ca(2+)]c) overload was involved in Pb-induced apoptosis in primary cultures of rat proximal tubular (rPT) cells, but the source of elevated Ca(2+) and the effect of potential subcellular Ca(2+) redistribution on apoptosis are