Kluczowe dokumenty
SAB4701054
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD95wytwarzane u myszy
clone EOS9.1
Synonim(y):
ALPS1A, APO-1, APT1, FAS1, FASTM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EOS9.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
nr dostępu
P25445
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAS(355)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne EOS9.1 rozpoznaje CD95 (Fas/APO-1), glikoproteinę 46 kDa z nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów/czynnika wzrostu nerwów (TNF/NGF), ulegającą ekspresji na różnych komórkach prawidłowych i nowotworowych.
Immunogen
Komórki P815 transfekowane ludzkim CD95
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)