Merck
SAB4701009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-02
Synonim(y):
TUBA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-02, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The antibody TU-02 recognizes an epitope on N-terminal structural domain of alpha-tubulin in various species.
Immunogen
microtubule proteins from porcine brain
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.