Merck
SAB4700814
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD132 antibody produced in rat
clone TUGh4
Synonim(y):
IL2RG, IMD4, SCIDX, common gamma chain, interleukin 2 receptor gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TUGh4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, dog
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000206.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2RG(3561)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The rat monoclonal antibody TUGh4 recognizes CD132 (the common gamma chain), a 65-70 kDa type I transmembrane glycoprotein broadly expressed by most leukocytes.
Immunogen
Human CD132-transfected cell line
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.