Kluczowe dokumenty
SAB4700561
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cd86 low endotoxin antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GL-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd86(12524)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne GL-1 reaguje z CD86 (B7-2), transbłonową glikoproteiną typu I o masie 70-80 kDa z rodziny supergenu immunoglobulin, ulegającą ekspresji na profesjonalnych komórkach prezentujących antygen, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi lub aktywowane limfocyty B.
Immunogen
Aktywowane przez LPS mysie śledzionowe komórki B CBA/Cs
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany. Poziom endotoksyny jest niższy niż 10 EU/mg białka, zgodnie z testem LAL.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)