Merck
SAB4700431
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-258, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
The antibody MEM-258 recognizes an epitope on SCR4 (the membrane-proximal SCR) domain of CD46 (Membrane cofactor protein). CD46 is 56-66 kDa dimeric transmembrane protein expressed on T and B lymphocytes, platelets, monocytes, granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblast; it is negative on erythrocytes.
Immunogen
HPB-ALL human T cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2