SAB4700282
Monoclonal Anti-FOLH1 antibody produced in mouse
clone GCP-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GCPII, Anti-PSMA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GCP-05, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLH1(2346)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie