Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 29 kDa (after removal of signal peptide.), observed mol wt 33-36 kDa by SDS-PAGE
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 29 kDa (after removal of signal peptide.), observed mol wt 33-36 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 10 and 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych (EpCAM) jest antygenem różnicowania nabłonkowego, który ulega ekspresji na prawie wszystkich nowotworach jako antygen 17-1A (mAb). Gen kodujący EpCAM jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2p21.
EpCAMProteina migruje jako polipeptyd z powodu glikozylacji. Gln24 jest przewidywanym N-końcem.
Biochem/physiol Actions
Cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych (EpCAM) jest ściśle powiązana ze szlakiem kadheryna-katenina, a tym samym z podstawowym szlakiem WNT odpowiedzialnym za sygnalizację wewnątrzkomórkową i polaryzację. Białko to pełni kilka funkcji komórkowych, takich jak adhezja komórek specyficzna dla nabłonka, sygnalizacja komórkowa, migracja, proliferacja i różnicowanie. Ulega ekspresji w większości nabłonkowych nowotworów złośliwych (takich jak nabłonkowy rak jajnika) i zostało zgłoszone jako marker nowotworowy lub kandydat do terapii celowanej molekularnie. Sygnalizacja krzyżowa EpCAM z N-kadheryną obejmuje kinazę fosfoinozytydo-3 (Pi3K), co prowadzi do zniesienia kompleksów adhezyjnych kadheryn w komórkach nabłonkowych.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?