SAB4700267
Monoclonal Anti-CD64 antibody produced in mouse
clone 10.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FCGR1, Anti-FcγRI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR1(2209)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie