Kluczowe dokumenty
SAB4700249
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD55 antibody produced in mouse
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-118, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-118 rozpoznaje epitop w domenie SCR4 CD55 (czynnik przyspieszający rozpad, DAF), jednołańcuchowej glikoproteiny o masie 60-70 kDa zakotwiczonej w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). CD55 ulega szerokiej ekspresji na komórkach krwiotwórczych i wielu komórkach niehematopoetycznych; jest słabo obecny na komórkach NK.
Immunogen
Linia ludzkich komórek T HPB-ALL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 10 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ricardo Rodrigues-Pinto et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 34(8), 1327-1340 (2016-02-26)
In humans, the nucleus pulposus (NP) is composed of large vacuolated notochordal cells in the fetus but, soon after birth, becomes populated by smaller, chondrocyte-like cells. Although animal studies indicate that notochord-derived cells persist in the adult NP, the ontogeny